Kluczowe dokumenty
850371P
Avanti
22:0 PC
1,2-dibehenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-didokosanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(22:0/22:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850371P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (850371P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850371P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850371P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C52H104NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h50H,6-49H2,1-5H3
Klucz InChI
HRTBOPUWPUXROO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- do badania jego wpływu na nieamyloidogenne przetwarzanie białka prekursorowego amyloidu (APP) / aktywność α-sekretazy
- do przygotowania monowarstwy lipidowej w celu zbadania, czy ligand jest specyficznie ukierunkowany na domeny zawierające lipid Cu(II)-iminodiacetat (Cu-PSIDA)
- jako wzorzec lipidowy do ilościowego oznaczania gatunków lipidów z kropelek lipidów za pomocą chromatografii cieczowej o oddziaływaniu hydrofilowym - wysokosprawna chromatografia cieczowa (HILIC-HPLC)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)