Merck
810307P
Avanti
TopFluor-SOBRAC
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2S,3R,E)-2-Bromo-N-[1,3-dihydroxyoctadec-4-en-13-( dipyrrometheneboron difluoride)2-yl]acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H41BBrF2N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
596.36
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 250 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
microbiology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810307P-250UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)