840036P
Avanti
10:0 PS
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonim(y):
PS(10:0/10:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840036P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 840036P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H50NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(28)34-19-22(20-35-38(32,33)36-21-23(27)26(30)31)37-25(29)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h22-23H,3-21,27H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t22-,23+;/m1./s1
Klucz InChI
MNHRZRUSKRPBDA-RFPXDPOKSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn