810280P
Avanti
TopFluor™ Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810280P, powder
Synonim(y):
1-{12-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}dodecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810280P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810280P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C