Kluczowe dokumenty
810262P
Avanti
C11 TopFluor Ceramide
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-erythro-sphingosine, powder
Synonim(y):
N-[11-(TopFluor)undekanoilo]-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H70N3O3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
703.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 250 μg (810262P-250ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810262P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ceramid, bioaktywny sfingolipid, należy do rodziny sfingolipidów lipidów komórkowych. Ten tworzący pory składnik jest nierozpuszczalny w wodzie. Jest to higroskopijny i wrażliwy na światło lipid.
Zastosowanie
C11 10399 Ceramid może być stosowany:
  • w badaniach wiązania ceramidu i B-cell lymphoma-extra-large (Bcl-xL) w celu zbadania wpływu na tworzenie kanału ceramidowego
  • jako znacznik w mikroskopii konfokalnej do leczenia komórek T84 w celu zbadania jego lokalizacji w strukturach F-aktyny indukowanych sfingomielinazą (SMase)
  • badanie jego wpływu na migrację komórek macierzystych raka trzustki (PCSC) przy użyciu mikroskopii konfokalnej
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że ceramid uczestniczy w apoptozie, w której pośredniczą mitochondria. Kanały ceramidowe odgrywają kluczową rolę w rozpoczęciu apoptozy in vivo.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810262P-250ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microbial sphingomyelinase induces RhoA-mediated reorganization of the apical brush border membrane and is protective against invasion
Saslowsky DE, et al.
Molecular Biology of the Cell, 27(7), 1120-1130 (2016)
Ceramide Channels: Destabilization by Bcl-xL and Role in Apoptosis
Chang KT, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1848(10 0 0), 2374-2374 (2015)
Pancreatic ductal adenocarcinoma cell secreted extracellular vesicles containing ceramide-1-phosphate promote pancreatic cancer stem cell motility
Kuc N, et al.
Biochemical Pharmacology, 156, 458-466 (2018)