Kluczowe dokumenty
810189P
Avanti
TopFluor PI(3,4,5)P3
Avanti Research - A Croda Brand 810189P, powder
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{12-[4-(difluorek dipirrometenoboronu)butanoilo]amino}dodekanoilo-sn-glicero-3-fosfoinozytolo-3,4,5-trifosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H108 BF2 N7O23P4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1420.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810189P-50ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810189P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforan (PI(3,4,5)P3) jest nieadekwatnym fosfolipidem obecnym na wewnętrznej ulotce błony plazmatycznej.
PI(3,4,5)P3 (diacylofosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforan) jest ograniczony do błony komórkowej wewnętrznej ulotki. 10399 PI(3,4,5)P3 jest fluorescencyjnie znakowaną pochodną fosfoinozytydu zawierającą nasycony łańcuch acylowy.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforan (PI(3,4,5)P3) odgrywa kluczową rolę w indukowaniu klastra syntaksyny1A na zakończeniach presynaptycznych. Reguluje również aktywność kinazy białkowej B/Akt.
PI(3,4,5)P3 (diacylofosfatydyloinozytolo-3,4,5-trifosforan) służy jako substrat dla PTEN (homolog fosfatazy i tensyny), białka supresorowego nowotworu. Ma powinowactwo wiązania do aktywnego miejsca domeny fosfatazy. 10399 PI(3,4,5)P3 może być przydatny w monitorowaniu klastrów fosfoinozytydów indukowanych przez białka. Ten produkt jest uważany za fotostabilny niż inne fluorofory.
Opakowanie
2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (810189P-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synaptic PI(3,4,5)P3 Is Required for Syntaxin1A Clustering and Neurotransmitter Release
Khuong TM, et al.
Neuron, 77(6), 1097-1108 (2013)
PI(3,4,5)P3 Engagement Restricts Akt Activity to Cellular Membranes
Ebner M, et al.
Molecular Cell, 65(3), 416-431 (2017)
Biophysical methods for the characterization of PTEN/lipid bilayer interactions
Harishchandra RK, et al.
Methods, 125-125 (2015)
Biophysical methods for the characterization of PTEN/lipid bilayer interactions
Harishchandra RK, et al.
Methods, 77, 125-135 (2015)