Kluczowe dokumenty
800800O
Avanti
08:0 DG
1,2-dioctanoyl-sn-glycerol, neat oil
Synonim(y):
DG(8:0/8:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800800O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800800O-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800800O
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Opis ogólny
08:0 DG (1,2-dioktanoilo-sn-glicerol), określany również jako di-C8, jest krótkołańcuchowym przepuszczalnym dla komórek diacyloglicerolem.
W sygnalizacji biochemicznej diacyloglicerol (DAG) funkcjonuje jako drugi lipid sygnalizacyjny i jest produktem hydrolizy fosfolipidu PIP2 (fosfatydyloinozytolobisfosforanu) przez enzym fosfolipazę C (PLC) (enzym związany z błoną), który w tej samej reakcji wytwarza trisfosforan inozytolu (IP3). Chociaż trisfosforan inozytolu (IP3) dyfunduje do cytozolu, DAG pozostaje w błonie plazmatycznej ze względu na swoje właściwości hydrofobowe. IP3 stymuluje uwalnianie jonów wapnia z gładkiego retikulum endoplazmatycznego, podczas gdy DAG jest fizjologicznym aktywatorem kinazy białkowej C (PKC). Produkcja DAG w błonie ułatwia translokację PKC z cytozolu do błony plazmatycznej.
Diacyloglicerol naśladuje działanie promujących nowotwory związków estrów florbolowych.
Zastosowanie
08:0 DG:
  • do badania jego stymulującego wpływu na kinazę białkową C (PKC) w ludzkich liniach komórkowych
  • jako kofaktor lipidowy w teście aktywności PKC
  • w badaniach wiązania białka fuzji pęcherzykowej Sec-18
Działania biochem./fizjol.
08:0 DG (1,2-dioktanoilo-sn-glicerol) naśladuje endogenny diacyloglicerol i jest aktywnym związkiem florbolowym. Aktywuje kinazę białkową C (PKC). Wiąże się z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) podobnie do 4β-forbolu 12β-mirystynianu 13α-octanu (PMA). DiC8 podnosi poziom fosfoseryny i fosfotreoniny. DiC8 stymuluje uwalnianie ponadtlenku w neutrofilach. Obniża poziom podjednostki 1 nikotynowego receptora acetylocholiny α1 (nAChR1).
Opakowanie
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką (800800O-10 mg)
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką (800800O-25 mg)
Przechowywanie i stabilność
Diacyloglicerole są wygodnie przechowywane w roztworach chloroformu w szklanych fiolkach z zakrętkami wyłożonymi PTFE w temperaturze -20°C. W tych warunkach migracja acylowa jest minimalna. Podczas obchodzenia się z roztworami chloroformu należy unikać plastiku.
Inne uwagi
Dostarczanie do komórek:
Wysuszyć próbki diacyloglicerolu w chloroformie, używając strumienia azotu. Rozpuścić pozostałość w odpowiedniej objętości etanolu lub DMSO, a następnie rozcieńczyć do pożądanego środowiska wodnego.
Efektywne stężenie:
Większość odpowiedzi biologicznych nasyca się przy 20 do 250 μM sn-1,2-dioktanoiloglicerolu. Tylko izomery sn-1,2 wydają się być aktywne.
Środki ostrożności: Ponieważ krótkołańcuchowe diacyloglicerole naśladują działanie promujących nowotwory diestrów florbolowych w wielu układach biologicznych, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Traktowanie roztworów, naczyń i innych artykułów 1N NaOH przed myciem lub wyrzuceniem zniszczy diacyloglicerole.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rottlerin is a mitochondrial uncoupler that decreases cellular ATP
Soltoff SP
Test, 276(41), 37986-37992 (1986)
Regulation of human monocyte surface antigen expression. I. Up-modulation of Mo3e antigen expression on U-937 and HL-60 cells stimulated by pharmacologic activators of protein kinase C
Todd RF, et al.
Blood, 68(5), 1154-1161 (1986)
Protein Kinase Calpha (PKCalpha) Is Resistant to Long Term Desensitization/Down-regulation by Prolonged Diacylglycerol Stimulation
Lum MA, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(12), 6331-6346 (2016)
1, 2-dioctanoyl-sn-glycerol can stimulate neutrophils by different mechanisms. Evidence for a pathway that does not involve phosphorylation of the 47-kDa protein.
Badwey JA, et al.
The Journal of biological chemistry, 264(34), 20676-20682 (1989)
S P Soltoff
The Journal of biological chemistry, 276(41), 37986-37992 (2001-08-11)
Protein kinase Cdelta (PKCdelta) is activated by stimuli that increase its tyrosine phosphorylation, including neurotransmitters that initiate fluid secretion in salivary gland (parotid) epithelial cells. Rottlerin, a compound reported to be a PKCdelta-selective inhibitor, rapidly increased the rate of oxygen