Merck
700324P
Avanti
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Cholic acid 7-sulfate disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38Na2O8S
Masa cząsteczkowa:
532.60
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Poziom jakości
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700324-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3