171201P
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Całkowity ekstrakt z serca (bydlęcego)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (171201P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (171201P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Całkowity ekstrakt lipidowy to chloroformowo-metanolowy ekstrakt z odpowiedniej tkanki (mózg, soja, serce itp.). Ekstrakt ten jest rozdzielany na wodę dejonizowaną, a faza chloroformowa jest zatężana.
Opakowanie
Szklana butelka z szeroką zakrętką o pojemności 60 ml i bursztynowym kolorze (171201P-1g)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (171201P-100 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification