Kluczowe dokumenty
171201C
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Całkowity ekstrakt z serca (bydlęcego)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (171201C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (171201C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (171201C-100mg)
25 mg/mL (171201C-1g)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Całkowity ekstrakt lipidowy to chloroformowo-metanolowy ekstrakt z odpowiedniej tkanki (mózg, soja, serce itp.). Ekstrakt ten jest rozdzielany na wodę dejonizowaną, a faza chloroformowa jest zatężana.
Zastosowanie
Całkowity ekstrakt z serca został wykorzystany do optymalizacji spektrometrii masowej ruchliwości jonów (TWIMS-MS) lipidów.
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (171201C-1g)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (171201C-100 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Metabolomics and lipidomics using traveling-wave ion mobility mass spectrometry.
Paglia G and Astarita G
Nature Protocols, 12(4), 797-797 (2017)
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification