Kluczowe dokumenty
Z769223
Branson CPXH series ultrasonic bath with heating and degassing
bath volume 1.9 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
podgrzewana ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, sonikator ultradźwiękowy do kąpieli odgazowującej
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Właściwości
model CPX1800H-E
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-138R
wymiary łaźni
150 mm (6 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
objętość łaźni
1.9 L
Opis ogólny
Cyfrowa łaźnia 1192 CPXH jest najbardziej zaawansowaną technologicznie łaźnią ultradźwiękową dostępną na rynku. Charakteryzuje się zaletami podgrzewanego czyszczenia z możliwością ustawienia temperatury w zakresie od 20°C/68°F do 69°C/156,2°F. Dodatkowo, otrzymujesz pełną cyfrową kontrolę z programowalnymi możliwościami i technologią samoadaptacji dla spójnej, bezproblemowej pracy - za każdym razem.
Wszystkie wanny 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
  • Odgazowanie - można ustawić do 99 minut; wydłużone okresy odgazowania pozwalają na zastosowania "wykraczające poza czyszczenie", takie jak przygotowanie próbek, które obejmuje odgazowanie cieczy, mieszanie i homogenizację, rozpuszczanie ciał stałych, lizę komórek i dyspersję cząstek.
  • Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym.
  • Podgrzewane czyszczenie - do 69°C/156,2°F
  • Technologia samoadaptacyjna
  • W pełni programowalny - po wprowadzeniu procesu (np. nastawy temperatury odgazowania, okresów ultradźwiękowych) do sterownika i uruchomieniu programu, urządzenie może działać bez udziału użytkownika.
  • Kontrola wysokiej/niskiej mocy - 100% mocy do zbiornika dla normalnych zastosowań, 70% mocy dla delikatnych zastosowań
  • Tryb uśpienia
  • Zgodność z CSA, zgodność z CE
  • Alarm bezpieczeństwa wysokiej temperatury
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Cechy i korzyści
  • Odgazowanie - można ustawić do 99 minut; wydłużone okresy odgazowania pozwalają na zastosowania "wykraczające poza czyszczenie", takie jak przygotowanie próbek, które obejmuje odgazowanie cieczy, mieszanie i homogenizację, rozpuszczanie ciał stałych, lizę komórek i dyspersję cząstek.
  • Timer - może być ustawiony na 99 minut lub pracować w trybie ciągłym.
  • Podgrzewane czyszczenie - do 69°C/156,2°F
  • Technologia samoadaptacyjna
  • W pełni programowalny - po wprowadzeniu procesu (np. nastawy temperatury odgazowania, okresów ultradźwiękowych) do sterownika i uruchomieniu programu, urządzenie może działać bez udziału użytkownika.
  • Kontrola wysokiej/niskiej mocy - 100% mocy do zbiornika dla normalnych zastosowań, 70% mocy dla delikatnych zastosowań
  • Tryb uśpienia
  • Zgodność z CSA, zgodność z CE
  • Alarm bezpieczeństwa wysokiej temperatury
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)