Z765368
Microflex® Ultraform® nitrile gloves
size M
Synonim(y):
Rękawice nitrylowe, Rękawice nitrylowe Microflex, Rękawice nitrylowe Ultraform, rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue nitrile
rozmiar
M
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
CE compliant: no
disposable
latex free
powder-free
durability, standard weight
powder free, textured tips, no lining and not water resistance
opakowanie
case of 3000 ea (10 x 300e)
pack of 300 × gloves
producent / nazwa handlowa
Microflex UF-524-M
dł. × grubość
230 mm × 0.05 mm , size type, ambidexterous
Opis ogólny
Musisz sam poczuć, jakie to uczucie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z765368-300EA | 4061833018859 |
Z765368-10X300EA | 4061833018842 |