Z743937
Ohaus® Explorer® semi-micro analytical balance
Model EX125DM, weighing capacity 52 or 120 g, Precision 0.01 0.1 mg, AC/DC input 230 V (Euro Plug and UK Plug)
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
Model EX125DM
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30139515
Precision measuring range
0.01 0.1 mg
zakres pomiaru nośności
52 or 120 g
platforma śr.
3.14 in. (80 mm)
Opis ogólny
Ważenie, ważenie procentowe, liczenie części, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne/zwierząt, napełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, określanie gęstości, utrzymywanie wartości szczytowej, regulacja pipet, SQC
Wyświetlacz
Pełnokolorowy wyświetlacz graficzny VGA (przekątna 5,7 cala), 4-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy. Klawiatura QWERTY i klawiatura numeryczna do szybkiego wprowadzania danych GLP i GMP oraz innych danych aplikacji
Obsługa
Zasilacz sieciowy (w zestawie)
Komunikacja
Łatwo dostępne porty komunikacyjne, w tym 2 porty USB i RS232 oraz opcjonalny czwarty port RS232 lub Ethernet. Wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego. Funkcja transferu danych.
Konstrukcja
Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, antystatyczna szklana osłona przeciwprzeciągowa z odchylanymi drzwiczkami, wymienna pokrywa, drzwiczki automatyczne w modelach opcjonalnych
Cechy konstrukcyjne
W pełni automatyczny system kalibracji wewnętrznej, szybki czas stabilizacji, cztery czujniki bezdotykowe, wbudowany jonizator w modelach z drzwiczkami automatycznymi, do 14 języków obsługi, dostępne modele OIML, funkcja SAVE to USB, przełącznik blokady menu, uchwyt zabezpieczający, zintegrowany hak do ważenia poniżej wagi, zdejmowana platforma wagowa ze stali nierdzewnej, wskaźnik stabilności, wskaźniki przeciążenia i niedociążenia, automatyczny tryb gotowości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743937-1EA |