Z743807
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 10, size 10 μL, racked, sterile
Synonim(y):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
HLT 10
racked
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3501-05
metody
PCR: suitable
rozmiar
10 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)