Kluczowe dokumenty
Z743278
Julabo® adaptors
m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2
Synonim(y):
adapter kolczasty
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Julabo 8891606
Opis ogólny
Do użytku z kurkami 1407, adapter m16 x1 żeński na npt 3/8 cala męski, opakowanie 2 szt.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)