Kluczowe dokumenty
Z743274
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 8 mm i.d. tubing, pack of 2
Synonim(y):
barbed adaptor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970446
Opis ogólny
For use with Julabo® circulators, 2 barbed fittings for tubing 8 mm ID. For use with M16x1 fittings. Requires a female M16x1 cap nut.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)