Z743262
Julabo™ bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
About This Item
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930410
śr. wewn. × dł.
14 mm × 1 m , for use with 8-10 mm I.D. reinforced tubing
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.