Key Documents
Z743258
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
silicon
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930120
Parametry
60 °C (180 °C)
śr. wewn. × dł.
8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)