Z742891
Kern 572 series precision balances
Kern 572-39, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern 572-39
zakres pomiaru nośności
4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
platforma śr.
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Solidna obudowa z odlewu aluminiowego zapewnia stabilność, chroni elementy technologii ważenia i jest wystarczająco wytrzymała, aby sprostać codziennemu użytkowaniu.
Pierścieniowa osłona przeciwwiatrowa w standardzie, tylko dla modeli z płytką ważącą o rozmiarze 106 mm, przestrzeń ważenia Ø×H 157×43 mm
Hak do ważenia podłogowego, standard dla modeli
z [d] = 0,001 g
Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 18 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742891-1EA |