Kluczowe dokumenty
Z742883
Kern PNS series precision balances
Kern PNS 3000-2, weighing capacity 3200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
220 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PNS 3000-2
zakres pomiaru nośności
3200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
platforma szer. × śr.
190 mm × 190 mm
Opis ogólny
Kompaktowa waga laboratoryjna z programem regulacji CAL do szybkiego ustawiania dokładności wagi przy użyciu zewnętrznego wzorca masy.
  • Wyświetlacz pojemności: Świeci się pasek pokazujący
jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna
  • Precyzyjne liczenie: Automatyczna optymalizacja
Automatyczna optymalizacja masy referencyjnej
stopniowo poprawia średnią wartość masy sztuki
  • Kompaktowy rozmiar, praktyczny w małych przestrzeniach
  • Duża, odporna na wstrząsy płyta ważąca wykonana
ze stali nierdzewnej
  • Duża szklana osłona przeciwwiatrowa z 3 przesuwanymi
drzwi dla łatwego dostępu do ważonych przedmiotów
. Przestrzeń ważenia W×D×H
172×171×160 mm, dla modeli z ważeniem
rozmiar płytki 140mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)