Kluczowe dokumenty
Z742604
myVolt Touch power supply
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
wejście AC/DC
5 - 400 mA (Max Wattage: 80W; Voltage Output: 10-300V (5V increments))
Właściwości
output terminals: 4 pairs
touchscreen control; Dual orientation, auto rotating display
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E2301
kompatybilność
with most brands of gel boxes
Opis ogólny
Accuris myVolt Touch to niezawodny zasilacz do elektroforezy, który zawiera wszystkie parametry i specyfikacje potrzebne do wydajnego oddzielania kwasów nukleinowych i białek. Idealny do żeli agarozowych i separacji białek, myVolt Touch posiada kilka unikalnych, przyjaznych dla użytkownika funkcji: Panel sterowania z ekranem dotykowym: Konfigurowanie przebiegu elektroforezy za pomocą myVolt Touch nie może być łatwiejsze... wystarczy dotknąć parametru, który chcesz zmienić, a następnie dotknąć "start", aby rozpocząć przebieg.
Dostępne są dwa zestawy gniazd wyjściowych do podłączenia do 2 zestawów żelowych, a instrumenty można bezpiecznie układać w stosy w celu użycia z dodatkowymi zestawami żelowymi.
Informacje prawne
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)