Z742550
Benchmark Magnetic Stirrer
platform W × L 7.1 in. (180 mm) × 7.1 in. (180 mm), AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Magnetrührer, Rührplatte, agitateur magnétique, płyta mieszająca, płytka mieszająca
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ceramic plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H4000-S-E
Parametry
+4 °C (+65 °C) (operating temperature range)
60 rpm speed (1500 rpm)
szer. × śr. × wys.
8.5 in. (20 cm) × 10 in. (23 cm) × 4.5 in. (11.5 cm)
platforma szer. × dł.
7.1 in. (180 mm) × 7.1 in. (180 mm)
masa
9 lb (4 kg)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Płyty grzejne, mieszadła i mieszadła Benchmark mają wyjątkowo trwałą, odporną na chemikalia białą ceramiczną powierzchnię roboczą. Ich zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
(8 x 9 cali) sprawia, że idealnie nadają się do użytku na zatłoczonych blatach i wewnątrz okapów biologicznych.
Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe z wygodnymi pokrętłami umożliwia szybką, precyzyjną regulację i utrzymanie prędkości i temperatury. Wskaźniki bezpieczeństwa LED na przednim panelu wskazują, kiedy funkcje podgrzewania i/lub mieszania zostały aktywowane. Dzięki kwadratowej powierzchni roboczej 7,1 cala, wszystkie trzy modele są kompatybilne z szeroką gamą popularnych rozmiarów zlewek, kolb, butelek i innych naczyń ze szkła borokrzemowego. Model z płytą grzejną/magnetycznym mieszadłem (H4000-HS) jest dostarczany w komplecie z prętem wsporczym do montażu termometrów i sond temperatury.
- Ceramiczna powierzchnia robocza, 7,1 x 7,1 cala.
- Prędkość mieszania od 60 do 1500 obr.
- Regulacja temperatury do 380°C
- Trzy modele: grzanie-mieszanie, tylko grzanie lub tylko mieszanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742550-1EA | 4061826161739 |