Z742438
MAGic Clamp™ magnetic clamp
holds 1 microplate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
holds 1 microplate
max. 4 xmicroplates
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H1000-MR-MP
Opis ogólny
Wygodna platforma MAGic Clam do użytku z kolbami Erlenmeyera i statywami na probówki. Unikalna, magnetyczna metoda mocowania to najprostszy sposób na natychmiastową zmianę zacisków kolb o różnych rozmiarach.
zaprojektowany do użytku z inkubatorami z wytrząsaniem Benchmark Scientific H1010 i wytrząsarkami orbitalnymi OrbiShaker XL.
zaprojektowany do użytku z inkubatorami z wytrząsaniem Benchmark Scientific H1010 i wytrząsarkami orbitalnymi OrbiShaker XL.
Informacje prawne
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742438-1EA | 4061835329311 |