Z742432
Płaska mata do wahacza o zmiennej prędkości 7169 2D
size 14 in. × 12 in. , extra large
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR2000-FLAT
rozmiar
14 in. × 12 in. , extra large
Opis ogólny
dla BenchRocker
Informacje prawne
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742432-1EA | 4061835329250 |