Z742413
High pressure adapter for Q-Tube™
for 12 mL Q-Tube, max. pressure 180 psi
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
aluminum
producent / nazwa handlowa
Q Labtech 100-TA0180-120
Parametry
-200 psi pressure (max)
180 psi max. pressure
Opis ogólny
Adapter ciśnieniowy 12 mL-180 psi jest przeznaczony do systemów 12 mL. Ten adapter z anodyzowanego na niebiesko aluminium może utrzymać ciśnienie wewnętrzne do 180 psi. Ten wyższy próg jest idealny do uwodorniania i reakcji z udziałem wodorotlenku amoniaku, metyloaminy, dimetyloaminy, formaldehydu, aldehydu octowego i chlorowodoru.
Informacje prawne
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)