Key Documents
Z742265
DURAN® GL 56 Bottle Tag
blue silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
blue silicone
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292435659
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bottle tags can be used on their own for color identification or to secure the protective light sheild around the bottle. The GL 56 bottle tags are available in four colors (orange, yellow, blue and purple).
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences