Kluczowe dokumenty
Z741998
Exact-Temp bottle thermometer with 2 point DAkkS-Calibration
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
Materiały
bottle ( sand)
opis
ULF-010S
Właściwości
accuracy± 2 °C
calibration (2 point DAkkS)
producent / nazwa handlowa
70 001 11/04/2P (Ludwig Schneider)
zakres pomiaru temperatury
-90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
Długość
180 mm
kolor
red
Opis ogólny
Termometry Exact-temp z kalibracją DAkkS to wysoce precyzyjne przyrządy do monitorowania urządzeń chłodzących i temperujących w laboratoriach, technologii medycznej i badaniach i rozwoju.
Każdy termometr jest zamontowany w nietłukącej się plastikowej butelce, wypełnionej specjalnym medium, aby zapewnić dokładne pomiary nawet przy otwartych drzwiach.
Dzięki certyfikatowi kalibracji DAkkS (dwa punkty kalibracji w standardzie) te precyzyjne termometry są szczególnie odpowiednie do monitorowania certyfikowanych systemów zarządzania jakością.
Dostarczane są z magnesami do montażu na ścianie lub drzwiach. Termometry Exact-temp są bardzo niezawodne i ekonomiczne, ponieważ działają niezależnie od zasilania sieciowego lub bateryjnego.
Termometry Exact-temp są dostępne z wypełnieniem organicznym w różnych zakresach pomiarowych i jednostkach skali.
Przyrządy są starannie starzone, aby zapewnić wysoką dokładność. Termometry Exact-temp są kalibrowane za pomocą wzorca, dzięki czemu są zgodne z międzynarodowymi standardami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)