Kluczowe dokumenty
Z741415
SB-12 L Shaking Water Bath
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Łaźnia inkubacyjna z wytrząsaniem
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Materiały
stainless steel chamber
opis
shaking water bath
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific SB0012
zakres pomiaru temperatury
+5 - 80 °C
Parametry
+5-80 °C temp. range
30-200 rpm speed
pojemność
12 L
rozmiar komory
13.5 cm (5.3 in.) × 24 cm (9.4 in.) × 14 cm (5.5 in.)
Opis ogólny
Ta kompaktowa łaźnia wodna z wytrząsaniem wykorzystuje sprawdzony, bezpaskowy system napędu silnika z naszej popularnej serii Orbi-Shaker, z dodatkiem precyzyjnej kontroli temperatury do 80°C.
Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej ma pojemność 12 l i zawiera uniwersalną sprężynową platformę do mocowania probówek o pojemności 15 i 50 ml, a także kolb Erlenmeyera i butelek na media o pojemności do 1 l.
W zestawie znajduje się również odchylana i zdejmowana pokrywa, która zmniejsza straty energii, zapobiega rozpryskiwaniu i odprowadza skropliny z dala od próbek.
Łatwe w użyciu elementy sterujące pozwalają użytkownikowi cyfrowo wybierać i monitorować czas, temperaturę i prędkość wytrząsania, a system stałego monitorowania zapewnia dokładność każdego parametru.
W zestawie: Platforma sprężynowa akceptuje probówki, butelki i kolby
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)