Kluczowe dokumenty
Z740750
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 50 mL, tol. 0.060 mL, stopper size 9, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
9
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
Właściwości
class A meets ASTM E288
opakowanie
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.060 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)