Kluczowe dokumenty
Z740706
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)