Key Documents
Z740642
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials evaporating dish, with spout
capacity 1200 mL, O.D. × H 140 mm × 80 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 6 ea
śr. zewn. × wys.
140 mm × 80 mm
pojemność
1200 mL
dish diam. × H
140 mm × 80 mm
Opis ogólny
Clear, borosilicate, molded glass, evaporating dishes with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)