Kluczowe dokumenty
Z740613
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 100 mL
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
zakres pomiaru objętości
200-2000 mL
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)