Kluczowe dokumenty
Z740584
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 2000 mL, subdivision, 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 100 mL (graduations: 20-2000 mL)
opakowanie
pkg of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Niskie zlewki ze szkła borokrzemowego typu Griffin z podziałką referencyjną i dziobkiem do nalewania. Jednolite, standardowe ścianki i płaskie dno zapewniają równomierne ogrzewanie. Zgodność z normą ASTM E960.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)