Z699489
Dilution bottle
Phosphate Buffer, Magnesium Chloride, volume 99 mL
Synonim(y):
bufor fosforanowy, butelka do rozcieńczania, butelki z rozcieńczalnikiem
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10498505
pojemność
99 mL
99 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)