Kluczowe dokumenty
1.46777
Millipore
Roztwór buforu fosforanowego
bottle of, ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Synonim(y):
Bufor fosforanowy, bufor
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
pojemność butelki
500 mL
objętość butelki
500 mL , filling volume
pH
7.2 ± 0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bufor fosforanowy został zaprojektowany jako rozcieńczalnik próbek i roztwór do wykonywania seryjnych rozcieńczeń. Zapobiega zmianom pH podczas przeprowadzania eksperymentów mikrobiologicznych.
Zastosowanie
Bufor fosforanowy jest używany do przygotowywania rozcieńczeń, ślepych prób do badania wody, produktów mlecznych, żywności i innych próbek testowych.