Z690589
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 13850-04
Średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Ace stirrer shaft with agitator is a replacement for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z690589-1EA | 4061833694961 |