Z690120
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 100 MHz, L 7 in., yellow cap
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Norell ST-500-7-YELLOW
Parametry
100 MHz frequency
Długość
7 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
5 mm × 4.2 mm
wygięcie
0.075 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
kolor
yellow cap
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)