Z685720
Tygon® formula 2375 laboratory tubing
I.D. × O.D. 25.4 mm × 35.0 mm, L 7.5 m (25 ft)
Synonim(y):
Niewypłukujące się rurki, Rurki odporne na chemikalia, rurki laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 25 feet
producent / nazwa handlowa
St. Gobain AJK42064
śr. wewn. × śr. zewn.
25.4 mm × 35.0 mm
Długość
7.5 m (25 ft)
grubość ścianki
4.8 mm
Opis ogólny
- Resistant to MEK, acids, bases, ketones, and alcohols
- Plasticizer free
- No contamination from leaching
- Biocompatible
- No disposal concerns
- Releases only carbon dioxide and water upon incineration
- Sterilize by gas or radiation
Charakterystyka techniczna
Tensile Strength: 1900 psi (13.1 MPa)
Ultimate Elongation: 850%
Tensile Stress @ 100% elongation: 425 psi (2.9 MPa)
Tensile Set (@ 75% of ultimate elongation): 300%
Tear Resistance: 240 lb-f/inch (42 kN/m)
Compression Set Constant Deflection: 100% @ 158°F (70°C) for 22 hours
Brittle Temperature: < -75°F (<-59°C)
Low Temp. Flexibility: -103°F (-75°C)
Specific Gravity: 0.9
Water Absorption: 0.04% 24 hrs at 73°F (23°C)
Maximum Recommended Operating Temperature: 130°F
Color: Clear
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)