Kluczowe dokumenty
Z685135
Ace powder funnel with flat side
top diam. 100 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Ace Glass
śr. górna
100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685135-1EA4061832354217