Kluczowe dokumenty
Z685070
Ace sparger with hose barb
L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6452-18
dł. × śr. zewn.
575 mm × 14 mm
rozmiar kurka
0-5 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685070-1EA4061832354095