Key Documents
Z684910
Ace mixing baffle
shaft O.D. × L 10 mm × 310 mm, fits #11 Ace-Thred adapter, glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 12177-10
wałek śr. zewn. × dł.
10 mm × 310 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ace-Thred thermometer/tubing adapters to mate glass or PTFE (stainless steel core) mixing baffles to standard taper joints. Baffles can be adjusted vertically or rotated to increase agitation.
Informacje prawne
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.