Merck
Z683507
Sigma-Aldrich
Aldrich® chemical dryer
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
chem dry, chemdry, dry tube, glass drying tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Powiązane kategorie
Opis ogólny
"Dries samples using heat, vacuum, and desiccant"
Precise digital control simultaneously displays both "set" and "actual" temperatures from ambient to 230°C. A built-in thermocouple automatically maintains selected temperature. The oven features a precision machined aluminum heating block with a borosilicate glass sample-viewing port and an integrated safety guard to prevent touching hot parts. The glass drying tube is protected within the enclosed heating block and is safely contained in the event of accidental breakage. The Modular design permits the removal and storage of dried samples in sealed drying tubes. This enables rapid sample processing in succession for servicing multiple users. Order glass drying tube assembly Z222712 separately.
Specifications:
Accuracy
  • Temperature range: ambient to 230°C
  • Calibration accuracy: 0.1% of span
  • Temperature stability: 0.2°F/°C rise in ambient maximum
  • Voltage stability: 0.01% of span/% of rated line voltage
Power
  • 50/60 Hz 5%
  • Data retention upon power failure via non volatile memory
  • Detachable power cord
  • CE compliant
Operating Environment
  • 32 to 149°F/0 to 65°C; 0 to 90% RH, non-condensing
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.