Z222739
Drying-tube assembly for Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus
replacement bulb
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The bulb is a replacement part for the Chem-Dry chemical dryer, Z251984 and Z251992.
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222739-1EA | 4061833304136 |