Kluczowe dokumenty
Z683248
J.Young high-vacuum PTFE valve, in line
stopcock size 15 mm, side arm O.D. 19 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
producent / nazwa handlowa
J. Young
śr. zewn. ramienia bocznego
19 mm
rozmiar kurka
15 mm
Opis ogólny
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z683248-1EA4061833345016