Key Documents
Z682535
Ace evaporating flask, pear-shaped
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 29/42, non-coated, heavy wall
Synonim(y):
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/42
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 08762
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)