Z681652
Duran® premium bottle, complete with pouring ring and screw cap
capacity 100 mL
Synonim(y):
1127075
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
pojemność
100 mL
śr. × wys.
56 mm × 100 mm
dopasowywanie
GL 45 neck
Opis ogólny
Typical applications: due to its properties, ideal for applications in the pharmaceutical industry, handling of aggressive media, sterilization processes (hot air and dry sterilization) and depyrogenation.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)