Key Documents
Z681482
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 600 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Właściwości
fits beaker size 600 mL
producent / nazwa handlowa
BriskHeat
Wysokość
102 mm
4 in.
Opis ogólny
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informacje prawne
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)