Merck
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Właściwości
fits beaker size 1,000 mL
producent / nazwa handlowa
BriskHeat
Wysokość
114 mm
4.5 in.
Opis ogólny
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informacje prawne
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.