Key Documents
Z679283
Microgard 2500 disposable oversleeves, one size
L × W 400 mm × 200 mm, CE compliant
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Właściwości
CE compliant
dł. × szerokość
400 mm × 200 mm
Opis ogólny
Protects arms and sleeves.
  • Made from Microgard, a microporous PP laminate
  • Stiched seams
  • Integral elastication at both ends
Informacje prawne
Microgard is a trademark of Microgard Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)