Z679004
RF1000™ pipette filler filters
pkg of 5 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
Opis ogólny
Replacement hydrophobic 0.45 μm filters for RF1000 pipette filler.
Informacje prawne
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)